Print…
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 116 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Fórmula: C₇H₈F₅NS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06213675
UN: 2735
ADR: 8,III