Print…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405651-1G PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA 348 EUR
APOSPC405651-1G APOSPC405651-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrF₅O₂S
Peso Molecular: 247.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652482
Número CAS: 1180675-98-2