Print…
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-bromophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-bromophenyl)pentafluorosulphur
PC405596-1G PC405596-250MG PC405596-5G
APOSPC405596-1GEA 345 EUR
APOSPC405596-1G APOSPC405596-250MG APOSPC405596-5G
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₅BrF₅NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20731078
Número CAS: 159727-25-0