Print…
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 422 EUR
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Fórmula: C₆H₅F₆NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652446
Número CAS: 1240257-94-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III