Print…
2,2-Difluoroacetamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 364 EUR
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
Fórmula: C₂H₃F₂NO
Ponto de Fusão: 45…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01896431
Número CAS: 359-38-6