Print…
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl trans-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Fluoro-4-hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
PC405008-1G PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA 212 EUR
APOSPC405008-1G APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₆FNO₃
Peso Molecular: 205.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032106
Número CAS: 869481-93-6