Print…
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405003-1G PC405003-5G
APOSPC405003-1GEA 21.9 EUR
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₈ClF₂N
Peso Molecular: 143.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10001382
Número CAS: 637031-93-7