Print…
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Difluoroazetidine HCl
PC405000-1G PC405000-10G PC405000-5G
APOSPC405000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC405000-1G APOSPC405000-10G APOSPC405000-5G
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Fórmula: C3H6ClF2N
Peso Molecular: 129.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05663714
Número CAS: 288315-03-7