Print…
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenoxy)acetohydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetic acid hydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetohydrazide
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 322 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide
Fórmula: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Peso Molecular: 184.17 g/mol
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082651
Número CAS: 1737-62-8