Print…
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC404619-1G PC404619-5G
APOSPC404619-1GEA 0 EUR
APOSPC404619-1G APOSPC404619-5G
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 271241-25-9