Print…
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 426 EUR
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Fórmula: C₃HCl₂F₃O
Ponto de ebulição: 75…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461592
Número CAS: 126266-75-9