Print…
Mefloquine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 0 EUR
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Ponto de Fusão: 259…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797519
Número CAS: 51773-92-3