Print…
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 241 °C
Ponto de Fusão: 22…30 °C
Densidade: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007060
Número CAS: 446-11-7