Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 126 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₆F₆O₂
Peso Molecular: 284.1546 g/mol
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799487
Número CAS: 155814-20-3