Print…
Methyl trifluoroacrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 640 EUR
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Fórmula: C₄H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 85…86 °C
Densidade: 1,3259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077566
Número CAS: 392-41-6
EINECS: 206-875-7