Print…
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC403065-10G PC403065-25G PC403065-5G
APOSPC403065-10GEA 539 EUR
APOSPC403065-10G APOSPC403065-25G APOSPC403065-5G
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁Cl₂FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800719
Número CAS: 1000805-93-5