Print…
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 114 EUR
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₃F₆N
Ponto de ebulição: 85 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093763
Número CAS: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III