Print…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₃F₆N
Ponto de ebulição: 82 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236675
Número CAS: 455-00-5