Print…
3-Fluoro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 143 EUR
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066450
Número CAS: 19883-77-3