Print…
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC402142-1G PC402142-250MG
APOSPC402142-1GEA 0 EUR
APOSPC402142-1G APOSPC402142-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₅ClFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02178931
Número CAS: 1106940-94-6