Print…
Crizotinib 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
PC402134-1G PC402134-500MG
APOSPC402134-1GEA 108 EUR
APOSPC402134-1G APOSPC402134-500MG
Crizotinib 95%
Crizotinib
Fórmula: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12407409
Número CAS: 877399-52-5