Print…
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC402125-100MG PC402125-250MG
APOSPC402125-100MGEA 292 EUR
APOSPC402125-100MG APOSPC402125-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037205
Número CAS: 721958-67-4