Print…
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4021-1G PC4021-5G PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA 27.7 EUR
APOSPC4021-1G APOSPC4021-5G APOSPC4021-10G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221473
Número CAS: 344-95-6