Print…
3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 97…98 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Densidade: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007053
Número CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5