Print…
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Fórmula: C₉H₇F₃
Peso Molecular: 172.15 g/mol
Ponto de ebulição: 64.5 °C/40mmHg
Densidade: 1.161 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075481
Número CAS: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3 III