Print…
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
PC4014-1G PC4014-5G PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4014-1G APOSPC4014-5G APOSPC4014-25G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 182…184 °C
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093070
Número CAS: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8,II