Print…
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 208…210 °C
Ponto de Fusão: 6,5…7 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007197
Número CAS: 769-10-8
EINECS: 212-203-3