Print…
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 87 EUR
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso Molecular: 265.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460102
Número CAS: 3671-60-1