Print…
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 46.4 EUR
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fórmula: C₈H₄F₃N₃O₂
Peso Molecular: 231.14 g/mol
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00458655
Número CAS: 327-19-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III