Print…
2-Fluoro-5-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC4010-100G PC4010-25G PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA 24.8 EUR
APOSPC4010-100G APOSPC4010-25G APOSPC4010-500G
2-Fluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 98…101 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007284
Número CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7