Print…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-25GEA 319 EUR
APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂BrFN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05662387
Número CAS: 652160-72-0