Print…
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400736-25G PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA 163 EUR
APOSPC400736-25G APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01569541
Número CAS: 126674-78-0