Print…
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC400732-100G PC400732-25G PC400732-5G
APOSPC400732-100GEA 259 EUR
APOSPC400732-100G APOSPC400732-25G APOSPC400732-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226880
Número CAS: 198477-89-3