Print…
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 134 EUR
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2369-12-2