Print…
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC400726-1G PC400726-5G
APOSPC400726-1GEA 0 EUR
APOSPC400726-1G APOSPC400726-5G
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Fórmula: C₅H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848483
Número CAS: 748812-37-5