Print…
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 0 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520393
Número CAS: 1214353-57-7