Print…
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 62.5 EUR
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Ponto de Fusão: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116054
Número CAS: 84315-24-2