Print…
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 191 EUR
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Fórmula: C4H4FN3
Peso Molecular: 113.0931 g/mol
Ponto de ebulição: 222.7 °C/760mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00223685
Número CAS: 811450-26-7