Print…
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy]acetate
PC400635-1G PC400635-250MG PC400635-500MG PC400635-2.5G PC400635-5G
APOSPC400635-1GEA 366 EUR
APOSPC400635-1G APOSPC400635-250MG APOSPC400635-500MG APOSPC400635-2.5G APOSPC400635-5G
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384847
Número CAS: 1299607-81-0