Print…
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-(dimethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Bromo-2-dimethylamino-5-trifluoromethylpyridine
PC400629-1G PC400629-250MG PC400629-500MG PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA 243 EUR
APOSPC400629-1G APOSPC400629-250MG APOSPC400629-500MG APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Fórmula: C₈H₈BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384845
Número CAS: 216765-95-6