Print…
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 201 EUR
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Fórmula: C₆H₅ClF₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10568286
Número CAS: 129015-68-5