Print…
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 176 EUR
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01055887
Número CAS: 610259-30-8