Print…
Spautin-1 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)quinazolin-4-amine, 6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine
PC400581-10MG PC400581-100MG
APOSPC400581-10MGEA 104 EUR
APOSPC400581-10MG APOSPC400581-100MG
Spautin-1 98+%
Spautin-1
Fórmula: C₁₅H₁₁F₂N₃
Peso Molecular: 271.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16962292
Número CAS: 1262888-28-7