Print…
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 109 EUR
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₅FO₂
Ponto de Fusão: 72…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18205954
Número CAS: 137081-41-5