Print…
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400536-1G PC400536-250MG
APOSPC400536-1GEA 72.5 EUR
APOSPC400536-1G APOSPC400536-250MG
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₅FO₂
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19238080
Número CAS: 127199-13-7