Print…
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC400532-1G PC400532-250MG
APOSPC400532-1GEA 0 EUR
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Fórmula: C5H4F3N3
Ponto de Fusão: 165…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436657
Número CAS: 672-41-3