Print…
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,6-difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid, 2,6-Difluoro-3-(propylsulphonamido)benzoic acid
PC400507-25G PC400507-5G
APOSPC400507-25GEA 401 EUR
APOSPC400507-25G APOSPC400507-5G
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁F₂NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18157658
Número CAS: 1103234-56-5