Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4002-1G PC4002-5G
APOSPC4002-1GEA 115 EUR
APOSPC4002-1G APOSPC4002-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fórmula: C₇H₄F₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236206
Número CAS: 123950-46-9