Print…
1,1-Difluoro-1-butene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 1500 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Fórmula: C₄H₆F₂
Ponto de ebulição: 3,7 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: –144,9 °C
Densidade: 1,0216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038010
Número CAS: 407-09-0
UN: 3161
ADR: 2.1,