Print…
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 0 EUR
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 65…68 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007199
Número CAS: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II